Läs mer
Robin™ Power Mixers
Produktkod. 11979607
Change view
Hastighetsintervall:
12 t/min.
2 till 25 t/min.
2 till 40 t/min.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighetsintervall
11979607 2 till 25 t/min.
11939667 12 t/min.
11969607 2 till 40 t/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11979607 Leverantör Robin™ Leverantörsnummer PM033
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Hastighetsintervall 2 till 25 t/min.
Håller 10 L
Produkttyp Power Mixer
Djup (metriskt) 50 cm
Höjd (metrisk) 60 cm
Längd (metrisk) 56 cm
Vikt (metrisk) 18.5 kg