Läs mer
Robin™ Power Mixers
Produktkod. p-8012550
Hastighetsintervall:
12 t/min.
2 till 25 t/min.
2 till 40 t/min.
Produktkod. 11939667
Brand: Robin™ PM031
Bara null kvar
Specifikationer
Hastighetsintervall 12 t/min.
Håller 2 L
Produkttyp Power Mixer
Djup (metriskt) 34 cm
Höjd (metrisk) 48 cm
Längd (metrisk) 38 cm
Vikt (metrisk) 6 kg