Läs mer
Bellingham Stanley™ Strömförsörjning 230V 50Hz för RFM300 Bellingham and Stanley
Beskrivning
- Brand: Bellingham Stanley
- Product: Power Supply
- Voltage: 230 V
- Current: 50 Hz
- For Use With: RFM300 Series Refractometers