Läs mer
SI Analytics™ TZ 1858 Strömförsörjning
Produktkod. 10075230 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Spänning:
100/220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10075230 100/220 V Varje
1 options
Produktkod. 10075230 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285214970
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
SI Analytics™ TZ 1858 Power Supply är för användning med omrörare TM 128 och TM 135.
  • Strömförsörjning TZ 1858 100 till 220V
  • Utspänning 9V och 550 mA
  • För omrörare TM 128 och TM 135
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Omrörare TM 128, TM 135
Spänning 100/220 V
Amperage 550 mA
Produkttyp Strömförsörjning