Läs mer
Fisherbrand™ Strömförsörjning, 220V
Beskrivning
- Strömförsörjning för 100W HBO epifluorescensbelysning
- Tillbehör för mikroskopmodeller: FB69075 och FB69088
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220/240 V |
| För användning med (applikation) | 100 W HBO epifluorescensbelysning |
| Produkttyp | Strömförsörjning, 220 V |
| Frekvens | 50 Hz |