Läs mer
Cleaver Scientific Strömförsörjningsadaptrar
Produktkod. 16329085 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal per förpackning:
2/Pk.
Produktkod. Antal per förpackning
16329085 2/Pk.
1 options
Produktkod. 16329085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 SEK
    210.54 SEK / Paket med 2
    Save 14.46 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
För anslutning Cleaver Scientific Elektroforestankar till 2 mm ingående nätaggregat
  • Använd dessa adaptrar för strömförsörjning med 2 mm ingångar
  • Cleaver Scientific system har vanligtvis 4 mm kontakter
  • Guldpläterade anslutningar
Specifikationer
För användning med (applikation) Ansluter Cleaver Scientific Elektroforestankar till 2 mm ingående nätaggregat
Typ Guldpläterade anslutningar
Modell CSL-4-2
Antal per förpackning 2/Pk.
Storlek Ingång: 4 mm, Utgång: 2 mm