Läs mer
Cytiva Strömförsörjningsadaptrar
Produktkod. p-4390109 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
2 mm HV-kablar
4 mm HV-kablar
Typ:
Adaptersats 2 mm M/4 mm F
Adaptersats 4 mm M/2 mm F
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10117394
Brand: Cytiva 18112958
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslutning av 4 mm eller 2 mm leder till 2 mm respektive 4 mm utgångsjack
  • Ansluter 4 mm eller 2 mm som leder till 2 mm eller 4 mm uttag
  • Godkänd för 500V relativ skyddsjord
  • lägg till följande kulor
  • Använd adapterset 4 mm M/2 mm F för att ansluta mantlade 4 mm hankontaktinstrument till 2 mm högspänningsuttag
  • Använd adapterset 2 mm M/4 mm F för att ansluta mantlade 2 mm hankontaktinstrument till 4 mm mantlade utgångsjack
  • 2 mm hane/4 mm hona adaptrar: Ansluter mantlade 2 mm hankontaktinstrument till 4 mm mantlade utgångsjack
  • Adaptrar 4 mm hane/2 mm hona: Ansluter mantlade 4 mm hankontaktinstrument till 2 mm högspänningsutgångar
Strömförsörjningseffekten får inte överstiga± 500 V i förhållande till skyddsjord. Detta innebär en maximal inställning på 1000 V om nätaggregatets utgångar är symmetriska mot skyddsjord, och en maxinställning på 500 V om nätaggregatet har utgångar kopplade till skyddsjord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Produkten uppfyller gällande direktiv och standarder när den används inom de villkor som anges i användarmanualen. Produkten ska också användas i samma skick som den levererades från Cytiva och endast ansluten till andra CE-märkta Cytiva m
För användning med (utrustning) 2 mm HV-kablar
Typ Adaptersats 4 mm M/2 mm F