Läs mer
Fisherbrand™ Power Supply for Fisherbrand™ accumet™ AB and XL Benchtop Meters
Produktkod. 12850653 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12850653 AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 mätare Varje
1 options
Produktkod. 12850653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.72 SEK
    485.97 SEK / Paket med 1
    Save 299.75 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universal replacement power supply
  • For use with accumet benchtop meters models: AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Power Supply
Elektriska krav 110/230 VAC, 9 VDC, 18 W, center positive
För användning med (utrustning) AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 mätare