missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sartorius Power supply with plug-in AC adaptor set 15V 530mA
Brand: Sartorius YEPS01-PS4
633.65 SEK valid until 2026-05-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27998" för att få ditt kampanjpris.
Power supply with plug-in AC adaptor set 15V 530mA
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?