Läs mer
Hach™ Strömförsörjning för portabla UV-lampor
Produktkod. 10440853
Change view
Produkttyp:
220 V 50 Hz strömförsörjning
Produktkod. Produkttyp
10440853 220 V 50 Hz strömförsörjning
1 options
Produktkod. 10440853 Leverantör Hach™ Leverantörsnummer 2670702
Beräknad leverans: 25-11-2026
Utformad för underhållsfri användning med Pen-Ray portabla ultravioletta lampor (man. nr. 26708 och 26710). Dessa kortvågiga UV-lampor kan användas i laboratoriet med denna 220 Vac / 50 Hz strömförsörjning.
Denna strömförsörjning ger rätt spänning och ström för att starta och använda kompatibla lampor. Rekommendationer för koppling finns för att ge optimal energiutgång och maximal livslängd för lamporna Pen-Ray .
  • Intern kretssäkring förhindrar avstängning av nätkretsen vid internt fel
  • Strömförsörjningen bär CE-, ETL- och ETLc-märkena
  • Inkluderar UL/CE-kompatibel kontakt (när den används med kopplingskontakten som följer med lampan)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 220 V 50 Hz strömförsörjning
För användning med (utrustning) Portabla Pen-Ray UV-lampor (man. nr. 26708, 26710)