Läs mer
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butylhandskar
Produktkod. 15816675
Change view
Storlek:
8
9
11
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15816675 9 1 par
15806675 8 1 par
15826675 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15816675 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 200801009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1367.47 SEK
    590.56 SEK / 1 par
    Save 776.91 SEK
    56% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 Butylhandskar ger skydd mot aggressiva kemikalier, acetoner, MEK och estrar.
  • Mer flexibel än naturlig latex
  • Ge god fingerfärdighet
  • Förblir smidig från -30 °C upp till +50 °C
  • Slät insida för att underlätta på- och påtagning
  • Ger motståndskraft mot många lösningsmedel, syror och medelkoncentrerade baser
  • Motstår ozon och värme
  • Rullad kant stoppar fall och förstärker handskens motståndskraft mot rivning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420-2003 EEC Grundläggande standarder, EN 388-2003 Mekaniska risker, EN 374-2003 Kemiska risker
Beläggningsmaterial Gummi
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd 1
Produkttyp Handskar
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Längd (metrisk) 35 cm