Läs mer
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handske
Produktkod. 12615263
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12615263 7 Varje
12625263 8 Varje
12635263 9 Varje
12695253 10 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12615263 Leverantör Honeywell Safety Products™ Leverantörsnummer 209502007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00 SEK
    61.91 SEK / Paket med 1
    Save 22.09 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiskt resistenta, flexibla och bekväma neopren-doppade handskar av polypropen. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Glove har en flockad bomullsinsida, en stor manschett och en diamantmönstrad ytterfinish för bättre grepp.
  • Neoprenkonstruktion för flexibilitet och skydd mot ett brett utbud av kemiska produkter inklusive syror, baser, vissa lösningsmedel, rengöringsmedel och industriella lim.
  • Kemisk och mekanisk beständighet.
  • Insida av flockad bomull för ökad komfort och enkel på- och avtagning.
  • Diamantmönstrad finish för grepp i fuktiga miljöer.
  • Kategori III handske.
  • Manschetten hjälper till att skydda en stor del av underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III Oåterkalleliga risker, EN 420-2003 EEC Grundstandard, EN 388-2003 Mekaniska risker, EN 374-2003 Kemiska risker, EG Kategori PPE 3, EC-certifikatnummer 0075/797/162/148/78, 0075/797/162/148/78/EC 0075/797/162/12/08/0487
Klassificering Skicklighet: 5
Belagt område Exteriör
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd 1
Exteriör finish Diamant
Material Neopren, Polypropen, Bomull
Produkttyp Handskar
Storlek 7
Tjocklek (metrisk) 0.72 mm
För användning med (applikation) Jordbruk, fordon, byggnad, konstruktion, kemi, industriell rengöring, underhåll, petrokemi, vattenrening och träindustri.
Liner material Bomullsflock
Foder Fodrad
Modell 950
Punkteringsbetyg 0
Kvantitet 10 Par/PK
Motståndskraftig mot Kemikalier, mekanisk stress
Tear Rating 1
Längd (metrisk) 33 cm