Läs mer
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handske
Produktkod. 12695253
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12695253 10 Varje
12615263 7 Varje
12625263 8 Varje
12635263 9 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12695253 Leverantör Honeywell Safety Products™ Leverantörsnummer 209502010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00 SEK
    61.91 SEK / Paket med 1
    Save 22.09 SEK
    26% Av
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiskt resistenta, flexibla och bekväma neopren-doppade handskar av polypropen. Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Glove har en flockad bomullsinsida, en stor manschett och en diamantmönstrad ytterfinish för bättre grepp.
  • Neoprenkonstruktion för flexibilitet och skydd mot ett brett utbud av kemiska produkter inklusive syror, baser, vissa lösningsmedel, rengöringsmedel och industriella lim.
  • Kemisk och mekanisk beständighet.
  • Insida av flockad bomull för ökad komfort och enkel på- och avtagning.
  • Diamantmönstrad finish för grepp i fuktiga miljöer.
  • Kategori III handske.
  • Manschetten hjälper till att skydda en stor del av underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI III Oåterkalleliga risker, EN 420-2003 EEC Grundstandard, EN 388-2003 Mekaniska risker, EN 374-2003 Kemiska risker, EG Kategori PPE 3, EC-certifikatnummer 0075/797/162/148/78, 0075/797/162/148/78/EC 0075/797/162/12/08/0487
Klassificering Skicklighet: 5
Belagt område Exteriör
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd 1
Exteriör finish Diamant
Material Neopren, Polypropen, Bomull
Produkttyp Handskar
Storlek 10
Tjocklek (metrisk) 0.72 mm
För användning med (applikation) Jordbruk, fordon, byggnad, konstruktion, kemi, industriell rengöring, underhåll, petrokemi, vattenrening och träindustri.
Liner material Bomullsflock
Foder Fodrad
Modell 950
Punkteringsbetyg 0
Kvantitet 10 Par/PK
Motståndskraftig mot Kemikalier, mekanisk stress
Tear Rating 1
Längd (metrisk) 33 cm