Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W strömförsörjning och Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Set Välkomstpaket
Beskrivning
De PowerEase Touch 120W strömförsörjning och Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Set Välkomstpaket innehåller:
- PowerEase Touch 120W strömförsörjning
- Mini Gel Tank och Blot Modul Set
Om PowerEase Touch 120W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 120W Power Supply är ett nätaggregat med medelhög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömkälla är idealisk för DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och native PAGE. De PowerEase Touch 120W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om Mini Gel Tank och Blot Modul Set
Mini Gel Tank and Blot Module Set är ett elektrofores- och blottingsystem för minigeler. Mini Gel Tank är ett vertikalt mini-gelelektroforessystem med en unik tankdesign som har bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Tanken kan rymma upp till två geler per körning med varje gelkörning i sin egen separata kammare, vilket gör det enkelt att köra bara en gel. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen prefabricerade minigeler och SureCast handgjutna geler.
Mini Blot Module är en enhet för våt överföring som uteslutande används med Mini Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt med sida-vid-sida-layouten. Den universella anslutningen och den gjutna packningen gör blot-modulen lätt att använda, medan den inre kärnan av blot-modulen tillåter användning av mindre metanolbaserad överföringsbuffert per våt överföring. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vanligtvis inom 30 till 60 minuter.
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur (engelska) | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och nativ PAGE |
| Gel storlek | Mini |
| Max. Nuvarande | 500 mA |
| Produktlinje | PowerEase |
| Timer | Upp till 999 min./steg |
| Visa | 4,3 tums bakgrundsbelyst LCD |
| Antal knektar | 4 (4 positiva spänningar och 4 negativa spänningar) |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |