Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W strömförsörjning och mini geltank välkomstpaket
Produktkod. 17161875
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17161875 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17161875 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC120M
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De PowerEase Touch 120W strömförsörjning och mini geltank välkomstpaket innehåller: PowerEase Touch 120W strömförsörjning och mini geltank.
De PowerEase Touch 120W strömförsörjning och mini geltank välkomstpaket innehåller:
  • PowerEase Touch 120W strömförsörjning
  • Mini Gel Tank
Om PowerEase Touch 120W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 120W Power Supply är ett nätaggregat med medelhög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömkälla är idealisk för DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och native PAGE. De PowerEase Touch 120W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur (engelska) Rumstemperatur
För användning med (applikation) DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och nativ PAGE
Gel storlek Mini
Max. Nuvarande 500 mA
Produktlinje PowerEase
Timer Upp till 999 min./steg
Visa 4,3 tums bakgrundsbelyst LCD
Antal knektar 4 (4 positiva spänningar och 4 negativa spänningar)
Kvantitet 1 förpackning
Frakt skick Rumstemperatur
Staplingsbar Ja
Garanti Ett år
Mått (L x B x H) 30,3 tum x 23 tum x 10,2 tum
Vikt 2.1 kg
Max. Spänning 300 VDC
Wattal 120 watt