Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Tryck på 120W strömförsörjning och XCell SureLock™ Mini-Cell och XCell II™ Välkomstpaket för Blot Module
Produktkod. 17154579
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17154579 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17154579 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC120SB
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De PowerEase Tryck på 120W strömförsörjning och XCell SureLock Mini-Cell och XCell II Blot Module Welcome Pack innehåller: PowerEase Tryck på 120W strömförsörjning och XCell SureLock Mini-Cell och XCell II Blot-modul
De PowerEase Tryck på 120W strömförsörjning och XCell SureLock Mini-Cell och XCell II Blot Module Welcome Pack innehåller:
  • PowerEase Touch 120W strömförsörjning
  • XCell SureLock Mini-Cell och XCell II Blot-modul
Om PowerEase Touch 120W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 120W Power Supply är ett nätaggregat med medelhög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömkälla är idealisk för DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och native PAGE. De PowerEase Touch 120W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om XCell SureLock Mini-Cell och XCell II Blot-modul
De XCell SureLock Mini-Cell och XCell II Blot Module-set är ett elektrofores- och blottingsystem för minigeler. Det inkluderar XCell SureLock Mini-Cell för löpning Invitrogen mini geler och XCell II Blot-modul för att blotta upp till två minigeler åt gången. De XCell SureLock Mini-Cell håller geler stadigt med en enkel gelspänningskil. När spaken på gelspänningskilen trycks framåt till låst läge genereras en jämn, horisontell kraft. Detta förseglar gel/buffertkärnenheten ordentligt på plats i den nedre buffertkammaren. Den positiva låsningen av gelspänningskilen säkerställer en problemfri, läckagefri gelkörning varje gång.
De XCell II Blot Module låter dig enkelt överföra proteiner eller nukleinsyror från minigeler till membran. Den passar in i XCell SureLock och XCell II Mini-celler i stället för gel/buffertkärnan. Det krävs mindre än 200 ml överföringsbuffert för western, southern och northern transfers. Tuff platinerad titan och rostfria elektroder skapar ett enhetligt elektriskt fält utan klämmor eller gångjärnsförsedda gelhållare. Maximal blotstorlek är 9 cm x 9 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur (engelska) Rumstemperatur
För användning med (applikation) DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och nativ PAGE
Gel storlek Mini
Max. Nuvarande 500 mA
Produktlinje PowerEase
Timer Upp till 999 min./steg
Visa 4,3 tums bakgrundsbelyst LCD
Antal knektar 4 (4 positiva spänningar och 4 negativa spänningar)
Kvantitet 1 förpackning
Frakt skick Rumstemperatur
Staplingsbar Ja
Garanti Ett år
Mått (L x B x H) 30,3 tum x 23 tum x 10,2 tum
Vikt 2.1 kg
Max. Spänning 300 VDC
Wattal 120 watt