Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strömförsörjning och mini geltank med miniblotmodulset välkomstpaket
Produktkod. 17159540
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17159540 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17159540 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC350MB
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Set Välkomstpaket innehåller: PowerEase Touch 350W strömförsörjning och Mini Gel Tank och Blot Modul Set
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning* och Mini Gel Tank med Mini Blot Modul Set Välkomstpaket innehåller:
• PowerEase Touch 350W strömförsörjning, 115 VAC (kat.nr PS0350)*
• PowerEase Touch 350W strömförsörjning, 230 VAC (kat.nr PS0351)*
• PowerEase Touch 350W strömförsörjning, 230 VAC (kat. nr. PS0352)* (Australien)
• PowerEase Touch 350W strömförsörjning, 230 VAC (kat. nr. PS0352)* (Kina)
• Mini Gel Tank och Blot Modul Set (Kat. Nr. NW2000)
* beroende av region
Om PowerEase Touch 350W strömförsörjning The
Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply är ett nätaggregat med hög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömförsörjning är idealisk för applikationer med hög strömstyrka som DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting. De PowerEase Touch 350W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om Mini Gel Tank och Blot Modul Set
Mini Gel Tank och Blot Module Set är ett elektrofores- och blottingsystem för minigeler. Mini Gel Tank är ett vertikalt mini-gelelektroforessystem med en unik tankdesign som har bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Tanken kan rymma upp till två geler per körning med varje gelkörning i sin egen separata kammare, vilket gör det enkelt att köra bara en gel. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen prefabricerade minigeler och SureCast handgjutna geler.
Mini Blot Module är en våtöverföringsenhet som uteslutande används med Mini Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt med sida-vid-sida-layouten. Den universella anslutningen och den gjutna packningen gör blot-modulen lätt att använda, medan den inre kärnan av blot-modulen tillåter användning av mindre metanolbaserad överföringsbuffert per våt överföring. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vanligtvis inom 30 till 60 minuter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Gel storlek Mini
Produktlinje PowerEase
Kvantitet 1 förpackning