Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strömförsörjning och mini geltank välkomstpaket
Produktkod. 17164579
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17164579 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17164579 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC350M
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och mini geltank välkomstpaket innehåller: PowerEase Touch 350W strömförsörjning och mini geltank
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och mini geltank välkomstpaket innehåller:
  • PowerEase Touch 350W strömförsörjning
  • Mini Gel Tank
Om PowerEase Touch 350W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply är ett nätaggregat med hög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömförsörjning är idealisk för applikationer med hög strömstyrka som DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting. De PowerEase Touch 350W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur (engelska) Rumstemperatur
För användning med (applikation) DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting
Gel storlek Mini
Max. Nuvarande 3 A
Produktlinje PowerEase
Timer Upp till 999 min./steg
Visa 4,3 tums bakgrundsbelyst LCD
Antal knektar 4 (4 positiva spänningar och 4 negativa spänningar)
Kvantitet 1 förpackning
Frakt skick Rumstemperatur
Staplingsbar Ja
Garanti Ett år
Mått (L x B x H) 30,3 tum x 23 tum x 10,2 tum
Vikt 2.1 kg
Max. Spänning 300 VDC
Wattal 350 watt