Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strömförsörjning och SureLock™ Tandem Midi Gel Tank Välkomstpaket
Produktkod. 17194579
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17194579 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17194579 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC350TT
 Begränsad artikel
I lager
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och SureLock Tandem Midi Gel Tank välkomstpaket innehåller: PowerEase Touch 350W strömförsörjning och SureLock Tandem Midi Gel Tank
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och SureLock Tandem Midi Gel Tank välkomstpaket innehåller:
  • PowerEase Touch 350W strömförsörjning
  • SureLock Tandem Midi Gel Tank
Om PowerEase Touch 350W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply är ett nätaggregat med hög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömförsörjning är idealisk för applikationer med hög strömstyrka som DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting. De PowerEase Touch 350W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
De Invitrogen SureLock Tandem Midi Gel Tank ger snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur (engelska) Rumstemperatur
För användning med (applikation) DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting
Gel storlek Midi
Max. Nuvarande 3 A
Produktlinje PowerEase
Timer Upp till 999 min./steg
Visa 4,3 tums bakgrundsbelyst LCD
Antal knektar 4 (4 positiva spänningar och 4 negativa spänningar)
Kvantitet 1 förpackning
Frakt skick Rumstemperatur
Staplingsbar Ja
Garanti Ett år
Mått (L x B x H) 30,3 tum x 23 tum x 10,2 tum
Vikt 2.1 kg
Max. Spänning 300 VDC
Wattal 350 watt