Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strömförsörjning och SureLock™ Tandem Midi Nitrocellulosa välkomstpaket
Produktkod. 17184579
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17184579 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17184579 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC350STMNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30370.00 SEK
    23992.30 SEK / Paket med 1
    Save 6377.70 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och SureLock Tandem Midi Nitrocellulosa välkomstpaket innehåller: PowerEase Touch 350W strömförsörjning, SureLock Tandem Midi Gel Tank, Två SureLock Tandem Midi Blot-moduler, SureLock Tandem överföringsbricka och SureLock Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,2μ m, nitrocellulosa
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och SureLock Tandem Midi Nitrocellulosa välkomstpaket innehåller:
  • PowerEase Touch 350W strömförsörjning
  • SureLock Tandem Midi Gel Tank
  • Två SureLock Tandem Midi Blot-moduler
  • SureLock Tandem överföringsbricka
  • SureLock Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,2μ m, nitrocellulosa
Om PowerEase Touch 350W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply är ett nätaggregat med hög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömförsörjning är idealisk för applikationer med hög strömstyrka som DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting. De PowerEase Touch 350W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om SureLock Tandem Midi PVDF välkomstpaket
SureLock Tandem Midi Welcome Pack, nitrocellulosa, är designat speciellt för elektrofores och våtöverföring av Invitrogen förgjutna midi-geler med användning av nitrocellulosaöverföringsmembran. Den innovativa 2-i-1 gelelektrofores och överföringstanken möjliggör elektrofores och överföring av högpresterande Invitrogen midi geler med samma tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Gel storlek Midi
Produktlinje PowerEase
Kvantitet 1 förpackning