Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strömförsörjning och SureLock™ Tandem Midi PVDF välkomstpaket
Produktkod. 17185691
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17185691 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17185691 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC350STMPV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och SureLock Tandem Midi PVDF välkomstpaket innehåller: PowerEase Touch 350W strömförsörjning, SureLock Tandem Midi Gel Tank, Två SureLock Tandem Midi Blot-moduler, SureLock Tandem Transfer Tray och SureLock Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,45μ m, PVDF
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och SureLock Tandem Midi PVDF välkomstpaket innehåller:
  • PowerEase Touch 350W strömförsörjning
  • SureLock Tandem Midi Gel Tank
  • Två SureLock Tandem Midi Blot-moduler
  • SureLock Tandem överföringsbricka
  • SureLock Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,45μ m, PVDF
Om PowerEase Touch 350W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply är ett nätaggregat med hög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömförsörjning är idealisk för applikationer med hög strömstyrka som DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting. De PowerEase Touch 350W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om SureLock Tandem Midi PVDF välkomstpaket
SureLock Tandem Midi Welcome Pack, PVDF, är designat speciellt för elektrofores och våtöverföring av Invitrogen förgjutna midi-geler med PVDF-överföringsmembran. Den innovativa 2-i-1 gelelektrofores och överföringstanken möjliggör elektrofores och överföring av högpresterande Invitrogen midi geler med samma tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Gel storlek Midi
Produktlinje PowerEase
Kvantitet 1 förpackning