Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch 350W strömförsörjning och XCell SureLock™ Mini-Cell välkomstpaket
Produktkod. 17174579
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17174579 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17174579 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSC350S
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och XCell SureLock Mini-Cell välkomstpaket innehåller: PowerEase Touch 350W strömförsörjning och XCell SureLock Mini-cell
De PowerEase Touch 350W strömförsörjning och XCell SureLock Mini-Cell välkomstpaket innehåller:
  • PowerEase Touch 350W strömförsörjning
  • XCell SureLock Mini-cell
Om PowerEase Touch 350W strömförsörjning
De Invitrogen PowerEase Touch 350W Power Supply är ett nätaggregat med hög genomströmning med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömförsörjning är idealisk för applikationer med hög strömstyrka som DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting. De PowerEase Touch 350W Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre lägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Om XCell SureLock Mini-cell
De Invitrogen XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt mini-protein gelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda. I stället för att använda klämmor, innehåller systemet användning av en gelspänningskil för att göra installationen snabb och bekväm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur (engelska) Rumstemperatur
För användning med (applikation) DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting
Max. Nuvarande 3 A
Produktlinje PowerEase
Timer Upp till 999 min./steg
Visa 4,3 tums bakgrundsbelyst LCD
Antal knektar 4 (4 positiva spänningar och 4 negativa spänningar)
Kvantitet 1 förpackning
Frakt skick Rumstemperatur
Staplingsbar Ja
Garanti Ett år
Mått (L x B x H) 30,3 tum x 23 tum x 10,2 tum
Vikt 2.1 kg
Max. Spänning 300 VDC
Wattal 350 watt