Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch HV-strömförsörjning, 230 VAC
Produktkod. 17802874
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17802874 1 vardera
1 options
Produktkod. 17802874 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSHV01
I lager
De Invitrogen PowerEase Touch HV Power Supply är ett högspänningsaggregat som drivs med ett pekskärmsgränssnitt.
De Invitrogen PowerEase Touch HV Power Supply är ett högspänningsaggregat som drivs med ett pekskärmsgränssnitt. Den 4,3-tums bakgrundsbelysta LCD-pekskärmen och den intuitiva användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. Denna strömkälla är idealisk för högspänningstillämpningar som 2D-elektrofores eller isoelektrisk fokusering. Den stöder också DNA/RNA-elektrofores med hög genomströmning, SDS-PAGE, native PAGE och western blotting.
De PowerEase Touch HV Power Supply erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och fyra driftlägen: konstant spänning, spänningsramp, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet. Varje högspänningsnätaggregat levereras med fyra PowerEase Touch HV-adapterset (kat.nr PSHV00A) som fästs på de elektriska ledningarna på viss elektroforesutrustning för att möjliggöra kompatibilitet, inklusive ZOOM IPGRunner Mini-cell, XCell SureLock Mini-Cell, Mini Gel Tank och XCell4 SureLock Midi-cell.
Funktioner av PowerEase Touch HV Power Supply inkluderar:
• LCD-pekskärm och användargränssnitt med tydliga menyuppmaningar för enkel användning för hand eller penna
• Avancerad UI/UX-design kombinerad med 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm för enkel användning och bekvämlighet vid övervakning av körningsförlopp
• Maximal effekt på 3500 V, 500 mA och 250 W
• Fyra uppsättningar utgångsterminaler för drift av flera elektroforesenheter
• Fyra uppsättningar av PowerEase Touch HV-adaptrar för användning med Invitrogen elektroforestankar
• Pop-up fötter som tillåter ändring av skärmens synvinkel
• Rejäla polyuretanfötter och staplingsbar höljedesign
• Driftlägen som inkluderar konstant spänning, spänningsramp, konstant ström eller konstant effekt
• Fullt programmerbar, med antingen konstant spänning, ström eller effekt
• Flexibilitet att antingen programmera en anpassad metod (upp till 100 anpassade metoder, 20 steg per metod, 999 minuter per steg) eller välja en av flera förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoder
• Användarjusterbara enhetsinställningar som pipvolym, skärmens ljusstyrka och vilolägeslängd
• Automatiska säkerhetsfunktioner inklusive ingen belastning, övertemperatur, överspänning, överström, belastningsändring och detektering av jordläckage
• Möjlighet att stänga av No Load Detection för lågströmstillämpningar som 2D-elektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Strömförsörjning
• Snabbreferenskort
För användning med (applikation) Gelelektrofores, isoelektrisk fokusering (IEF eller IPG)
Max. Nuvarande 500 mA
Produktlinje PowerEase
Pluggtyp USA
Kvantitet 1 vardera
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 3500 V