Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Tryck på HV-strömförsörjningsadaptrar
Produktkod. 17882994
Change view
Kvantitet:
1 set
Produktkod. Kvantitet
17882994 1 set
1 options
Produktkod. 17882994 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PSHV00A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1198.00 SEK
    946.42 SEK / Paket med 1
    Save 251.58 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
De Invitrogen PowerEase Touch HV-strömförsörjningsadaptrar är utformade för att underlätta anslutningen av vissa elektroforestankar till PowerEase Tryck på HV Power Supply.
De Invitrogen PowerEase Touch HV-strömförsörjningsadaptrar är utformade för att underlätta anslutningen av vissa elektroforestankar till PowerEase Tryck på HV Power Supply. Fyra uppsättningar adaptrar ingår med varje HV-strömförsörjning, men ytterligare uppsättningar erbjuds här för separat köp.
Elektroforestankar som stöds inkluderar:
• ZOOM IPGRunner Minicell (kat.nr. ZM0001)
• XCell SureLock Mini-Cell (kat.nr. EI0001)
• Mini geltank (kat.nr. A25977)
• XCell4 SureLock Midi-Cell (kat.nr. WR0100)
Adaptrarna är utformade för att sitta kvar på elektroforestankens elektriska ledningar när locket tas bort från strömförsörjningen.
SureLock Tandem Midi Gel Tank (kat.nr. STM1001) kräver inte att dessa adaptrar är kompatibla med PowerEase Tryck på HV-strömförsörjning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Gelelektrofores, isoelektrisk fokusering (IEF eller IPG)
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini, ZOOM IPGRunner Mini, PowerEase Tryck på HV-strömförsörjning, XCell4 SureLock Midi, Mini Gel Tank
Produktlinje PowerEase
Kvantitet 1 set