Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Produktkod. 16630396
Change view
Strömkrav:
230 VAC
Max. Driva:
120 W
350 W
600 W
Pluggtyp:
Typ G-kontakt (UK-uttag), Typ CEE 7/7 (EU)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Strömkrav Max. Driva Pluggtyp
16630396 230 VAC 120 W -
16812550 230 VAC 350 W -
17266316 230 VAC 600 W Typ G-kontakt (UK-uttag), Typ CEE 7/7 (EU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16630396 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PS0121
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen PowerEase Touch-nätaggregat är användarvänliga och lätta att använda med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna.
Invitrogen PowerEase Touch-nätaggregat är användarvänliga och lätta att använda med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. PowerEase Touch nätaggregat erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre driftlägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Produktegenskaper
  • Avancerad UI/UX-design kombinerad med 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm för enkel användning och bekvämlighet vid övervakning av körningsförlopp
  • LCD-pekskärm och användargränssnitt med tydliga menyuppmaningar för enkel användning för hand eller med penna
  • Fullt programmerbar med driftlägen som inkluderar konstant spänning, konstant ström eller konstant effekt
  • Flexibilitet att antingen programmera en anpassad metod (upp till 100 anpassade metoder, 20 steg per metod, 999 minuter per steg) eller välja en förprogrammerad gelelektrofores och överföringsmetod
  • Fyra uppsättningar utgångsterminaler för drift av flera elektroforesenheter
  • Popup-fötter för att justera skärmens synvinkel
  • Rejäla polyuretanfötter och en stapelbar höljedesign för stapling av nätaggregat
  • Användarjusterbara enhetsinställningar som pipvolym, skärmens ljusstyrka och vilolägeslängd
  • Automatiska säkerhetsfunktioner som ingen belastning, övertemperatur, överspänning, överström, belastningsändring och jordläckage upptäckt
PowerEase Touch 120W-strömförsörjning
  • Maximal effekt på 300 V, 500 mA och 120 W
  • Idealisk för att köra och överföra miniproteingeler
  • Stöder DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och inbyggda PAGE-applikationer
PowerEase Touch 350W strömförsörjning
  • Maximal effekt på 300 V, 3 A (3000 mA) och 350 W
  • Idealisk för att springa och överföra både mini- och midiproteingeler
  • Stöder SDS-PAGE, native PAGE, western blotting och DNA/RNA-elektroforesapplikationer
PowerEase Touch 600W strömförsörjning
  • Maximal effekt på 500 V, 3 A (3000 mA) och 600 W
  • Bästa kapacitet och utgång för att köra och överföra både mini- och midiproteingeler
  • Stöder IEF-gel, SDS-PAGE, native PAGE, western-blotting och DNA/RNA-elektroforesapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar strömförsörjning och ett snabbreferenskort.
Beskrivning PowerEase Touch 120W
För användning med (applikation) Gelelektrofores
För användning med (utrustning) DNA/RNA-elektrofores, SDS-PAGE och Native PAGE
Max. Nuvarande 500 mA
Produktlinje PowerEase Touch
Typ Strömförsörjning
Strömkrav 230 VAC
Kvantitet 1 vardera
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 300 V
Max. Driva 120 W