Läs mer
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Produktkod. 17266316
Change view
Pluggtyp:
Typ G-kontakt (UK-uttag), Typ CEE 7/7 (EU)
Strömkrav:
230 VAC
Max. Driva:
120 W
350 W
600 W
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Strömkrav Max. Driva
17266316 Typ G-kontakt (UK-uttag), Typ CEE 7/7 (EU) 230 VAC 600 W
16630396 - 230 VAC 120 W
16812550 - 230 VAC 350 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17266316 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PS0601
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen PowerEase Touch-nätaggregat är användarvänliga och lätta att använda med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna.
Invitrogen PowerEase Touch-nätaggregat är användarvänliga och lätta att använda med en 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm. Pekskärmen och användargränssnittsdesignen gör det enkelt att ställa in anpassade protokoll eller välja en av de förprogrammerade gelelektrofores- och överföringsmetoderna. PowerEase Touch nätaggregat erbjuder fyra uppsättningar utgångsjack som kan användas samtidigt och tre driftlägen: konstant spänning, konstant ström och konstant effekt för flexibilitet vid användning och effektivitet.
Produktegenskaper
• Avancerad UI/UX-design kombinerad med 4,3-tums bakgrundsbelyst LCD-pekskärm för enkel användning och bekvämlighet vid övervakning av körningsförlopp
• LCD-pekskärm och användargränssnitt med tydliga menyuppmaningar för enkel användning för hand eller penna
• Fullt programmerbar med driftlägen som inkluderar konstant spänning, konstant ström eller konstant effekt
• Flexibilitet att antingen programmera en anpassad metod (upp till 100 anpassade metoder, 20 steg per metod, 999 minuter per steg) eller välja en förprogrammerad gelelektrofores och överföringsmetod
• Fyra uppsättningar utgångsterminaler för drift av flera elektroforesenheter
• Pop-up fötter för att justera skärmens synvinkel
• Rejäla polyuretanfötter och en stapelbar höljedesign för stapling av nätaggregat
• Användarjusterbara enhetsinställningar som pipvolym, skärmens ljusstyrka och vilolägeslängd
• Automatiska säkerhetsfunktioner som ingen belastning, övertemperatur, överspänning, överström, belastningsändring och jordläcka upptäckt
PowerEase Touch 600W strömförsörjning
  • Maximal effekt på 500 V, 3 A (3000 mA) och 600 W
  • Bästa kapacitet och utgång för att köra och överföra både mini- och midiproteingeler
  • Stöder IEF-gel, SDS-PAGE, native PAGE, western blotting och DNA/RNA-elektroforesapplikationer
  • PS0601 har UK/EU-kontakt (Typ G/Typ CEE 7/7)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar strömförsörjning och ett snabbreferenskort.
Beskrivning PowerEase Touch 600W, UK/EU-kontakt
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Max. Nuvarande 3 A
Produktlinje PowerEase Touch
Typ Strömförsörjning
Pluggtyp Typ G-kontakt (UK-uttag), Typ CEE 7/7 (EU)
Strömkrav 230 VAC
Kvantitet 1 vardera
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 500 V
Max. Driva 600 W