Läs mer
3M™ Startpaket med motordrivet andningsskydd
Handla allt 3M Produkter
:
Luftrespirator
Beskrivning
- För ett hållbart, ekonomiskt startpaket för luftandningsskydd 3M™ Powered Air Respirator System Starter Kit PF-619E.
- Detta kit innehåller en 3M™ PF-600E turboenhet, laddare och bälte.
- De 3M™ PF-600E turboenhet har hörbara och visuella larm som varnar användaren för lågt batteri eller om flödet sjunker under tillverkarens minsta designflöde på 160 l/min.
- Enheten har en enkel knappmanövrering och knappen är skärmad för att förhindra oavsiktlig avstängning.
- Den är designad för att vara kompatibel med lös passform 3M™Versaflo™ M-200 och M-300 utbud av hjälmar, tättslutande 3M™ Promask™ FM3 och 3M™ Vision FM4 Hela ansiktsmasker och 3M™ DT-seriens utbud av filter.
- Enheten har en IP 65-klassning med filter och dekontamineringspluggar monterade på filter- och slangportarna, vilket gör den lämplig för rengöring med dusch/vattenspray.
- Det integrerade batteriet är säkert inneslutet i turboenhetens hölje och är uppladdningsbart på plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Olika |
| Produkttyp | PAPR-sats |
| Storlek | Standard |