Learn More
Sampling Systems™ Motordriven isprovtagare
Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Längd (metrisk):
240 mm
Unit Size:
Varje
Description
- Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion
- Passar alla vanliga elektriska borrar (borrmaskin medföljer ej)
- Tar prover på några sekunder
- Bred diameter för stor tvärsnittsprovtagning
- Levereras med utstötsstång
Specifications
Specifications
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | Utmatningsstav |
| För användning med (applikation) | Isprovtagning |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 240 mm |