Läs mer
3M™ Drivande och matad luftandningsrör, S-222
Produktkod. 31297050 Handla allt 3M Produkter
Change view
Material:
Plast
Produktkod. Material
31297050 Plast
1 options
Produktkod. 31297050 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100358220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5270.00 SEK
    3287.47 SEK / Paket med 1
    Save 1982.53 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reservdel i ett CE-godkänt andningssystem.
  • Kopplar luftkällan till huvudet för pålitlig, ren och obegränsad luftflöde.
  • Kompatibel med utvalda 3M™ andningshuvudtoppar och luftleveransenheter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel För engångsbruk
Material Plast
Produkttyp Tillbehör för installation av andningsrör
Storlek En storlek