Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-100 Heavy Duty Crinkle Latexbelagda handskar
Produktkod. 11726673 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11726673 10 12 par
11766673 9 12 par
11736673 11 12 par
11746673 7 12 par
11756673 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11726673 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 80100100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.20 SEK
    551.03 SEK / 12 par
    Save 317.17 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Automatisk stickad konstruktion ger en optimalt spänd inneryta för superb passform och flexibilitet. Latexbeläggning har en upphöjd krinkelfinish för förbättrat grepp i våta och torra förhållanden
  • Handskar ger övergripande mekanisk prestanda för maximalt skydd och hållbarhet
  • Latexbeläggningens upphöjda krinkelfinish förbättrar greppet i både torra och våta förhållanden
  • Automatiskt stickat foder ger en optimalt spänd inneryta för förbättrad passform och flexibilitet
  • Designad för användning i en mängd olika hanterings- och bärapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Manschettmaterial Latex
Beläggningsmaterial Skrynklig latex
Färg Grå, Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Polybomull
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 10
För användning med (applikation) Maskiner och utrustning
Handske manschettstil Sticka
Serie 80-100
Garnmätare 10