Läs mer
Ansell™ Powerflex™ 80-400-serien tunga handskar i naturgummi latex
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Ger komfort och skydd för bäraren i temperaturer ner till så låga som -30 C, °för kort eller intermittent kontakt.
- Terry loop akryl liner alltså i färg
- Klargult liner ger extra hög synlighet i svaga eller dåliga ljusförhållanden för extra säkerhet
- Naturligt isolerande latexbeläggning
- Stickad konstruktion
- Palmbelagd finish
- Stickad manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Certifikat och efterlevnad | Standard KATEGORI III EN 388 : X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, ANSI |
| Manschettmaterial | Naturgummi latex |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Färg | Blue |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Tungviktshandskar |
| Storlek | 8 |
| Visa mer |