Läs mer
Ansell™ Powerflex™ 80-400-serien tunga handskar i naturgummi latex
Produktkod. 11776673 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11776673 10 12 par
11796673 7 12 par
11706683 8 12 par
11786673 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11776673 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 80400100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1804.00 SEK
    1153.53 SEK / 12 par
    Save 650.47 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-10-2026
Ge enastående isolering från kalla förhållanden, samt hög komfort och grepp. Kombinerar en termisk frottéslinga akrylfoder med en naturligt isolerande latexbeläggning, vilket säkerställer utmärkt isolering mot kyla.
  • Ger komfort och skydd för bäraren i temperaturer ner till så låga som -30 C, °för kort eller intermittent kontakt.
  • Terry loop akryl liner alltså i färg
  • Klargult liner ger extra hög synlighet i svaga eller dåliga ljusförhållanden för extra säkerhet
  • Naturligt isolerande latexbeläggning
  • Stickad konstruktion
  • Palmbelagd finish
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Gummi latex
Certifikat och efterlevnad Standard KATEGORI III EN 388 : X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, ANSI
Manschettmaterial Naturgummi latex
Beläggningsmaterial Naturgummi latex
Färg Blått
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifikt
Material Latex
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 10
Temperatur (engelska) Max. 250 °C
Temperatur (metrisk) Max 250 °C
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl
Foder Terry Loop
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Grepp-, nötnings- och punkteringsmotstånd
Serie 80-400