Läs mer
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™ )
Produktkod. 15804992 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
6 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15804992 9 6 par
15894982 8 6 par
15814992 10 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15804992 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 80409090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.25 SEK
    1233.08 SEK / 6 par
    Save 662.17 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Hög flexibilitet och fingerfärdighet för optimal komfort vid användning
  • Sömlös nylonfoder, mätare 13.
  • Grov nitrilbeläggning.
  • Heldoppad.
  • Fina och töjbara sömmar för utmärkt komfort.
  • Elastisk stickad handled säkerställer en åtsittande passform.
  • Utmärkt nötningsbeständighet.
  • Täckt i ett lager som är resistent mot att förorenade bitar hanteras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad EN388:2016/4121C, EN511/020
Klorerad Nej
Klassificering Kategori II
Rengöringsprocedur Tvätttemperatur 40° C
Belagt område helt belagd
Konstruktion Sticka
Manschettmaterial Nitril
Klipp stil Antal
Beskrivning Handske för alla typer av arbete olika hanteringsarbeten under svåra termiska förhållanden
Beläggningsmaterial Nitrilgummi, polyuretan
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd Nivå 1
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Grov
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Akryl, Polyester, Polyamid, Polyuretan, Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar (medelstarka)
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 2.65 mm
Finger stil Fullt fingerad
För användning med (applikation) Mekaniskt skydd
Färg på handskemanschett Vitt
Handske manschettstil Automatisk stickad liner
Greppdesign Grov
Liner material Akryl, polyester
Foder Stickat foder
Modell 80-409
Förpackningstyp 6 par i en påse, 12 påsar i en kartong
Punkteringsbetyg Nivå 1
Kvantitet 72 par
Serie Powerflex serie
Tear Rating 2
Mått (L x B) 265 x 122 mm
Längd (engelska) 265 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 66 g