Läs mer
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™ )
Produktkod. 15814992 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
6 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15814992 10 6 par
15894982 8 6 par
15804992 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15814992 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 80409100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Hög flexibilitet och fingerfärdighet för optimal komfort vid användning
  • Sömlös nylonfoder, mätare 13.
  • Grov nitrilbeläggning.
  • Heldoppad.
  • Fina och töjbara sömmar för utmärkt komfort.
  • Elastisk stickad handled säkerställer en åtsittande passform.
  • Utmärkt nötningsbeständighet.
  • Täckt i ett lager som är resistent mot att förorenade bitar hanteras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad EN388:2016/4121C, EN511/020
Klassificering Kategori II
Rengöringsprocedur Tvätttemperatur 40° C
Belagt område helt belagd
Manschettmaterial Nitril
Klipp stil Antal
Beskrivning Handske för alla typer av arbete olika hanteringsarbeten under svåra termiska förhållanden
Beläggningsmaterial Nitrilgummi, polyuretan
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd Nivå 1
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Fullt texturerad
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polyuretan
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar (medelstarka)
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Temperatur (engelska) Max. 5°F
Temperatur (metrisk) Max -15 °C
Tjocklek (metrisk) 2.65 mm
Finger stil Fullt fingerad
För användning med (applikation) Mekaniskt skydd
Färg på handskemanschett Vitt
Handske manschettstil Automatisk stickad liner
Liner material Akryl, polyester
Foder Stickat foder
Modell 80-409
Förpackningstyp 6 par i en påse, 12 påsar i en kartong
Punkteringsbetyg Nivå 1
Kvantitet 72 par
Serie Powerflex serie
Tear Rating 2
Mått (L x B) 275 x 129 mm
Längd (engelska) 275 mm
Bredd (metrisk) 129 mm
Vikt (metrisk) 72 g