Läs mer
Ansell™ PowerFlex™ 80-658 Series Aramid Fiber Heavy Weight Handskar
Produktkod. 11736723 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11736723
Brand: Ansell™ 80658090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar bäraren med treskiktskonstruktion bestående av stål, glasfiber och aramidfiber ger extremt motstånd mot skärsår, splitter och grader.
  • Mekaniska skyddshandskar
  • Överstiger EN388 skärnivå 5.
  • Extra lång manschett ger utökad säkerhet för underarmen.
  • ¾doppade och vätskeavvisande, skyddar huden från obehagliga flytande lösningar.
  • Bra värmekontaktmotstånd.
  • EN407 nivå-2 klassificering innebär säker hantering av varma föremål.
  • Naturgummi krinkelfinish ger ett stadigt grepp.
  • Lång livslängd ger en mycket kostnadseffektiv lösning.
  • Ljunggrön färg hjälper till att maskera smuts.
  • Utmärkt tvättbarhet, utan minskad komfort eller blekning.
Användningsområden
  • Hantering av tunga laster, metallkanter
  • Avfallshantering: återvinning, sortering (glas, burkar, metallbitar)
  • Hantering av glasskivor, föremål med skarpa kanter
  • Hantering av plåt, skärning av torra, målade eller galvaniserade bitar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, standard KATEGORI III EN 388 : X543, EN 407
Manschettmaterial Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Beläggningsmaterial Latex
Färg Blue
Betyg för skärmotstånd ANSI A5
Exteriör finish Skrynkla
Hand Specific
Latexfri Nej
Material Cotton
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Lång stickad handled
Liner material Naturgummi latex
Foder Naturgummi latex
Typ av palm 3/4 Doppad handflata
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Bra värme- och skärmotstånd