Läs mer
Ansell™ PowerFlex™ 80-658 Series Aramid Fiber Heavy Weight Handskar
Produktkod. p-8005333 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11726723
Brand: Ansell™ 80658100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar bäraren med treskiktskonstruktion bestående av stål, glasfiber och aramidfiber ger extremt motstånd mot skärsår, splitter och grader.
  • Mekaniska skyddshandskar
  • Överstiger EN388 skärnivå 5.
  • Extra lång manschett ger utökad säkerhet för underarmen.
  • ¾doppade och vätskeavvisande, skyddar huden från obehagliga flytande lösningar.
  • Bra värmekontaktmotstånd.
  • EN407 nivå-2 klassificering innebär säker hantering av varma föremål.
  • Naturgummi krinkelfinish ger ett stadigt grepp.
  • Lång livslängd ger en mycket kostnadseffektiv lösning.
  • Ljunggrön färg hjälper till att maskera smuts.
  • Utmärkt tvättbarhet, utan minskad komfort eller blekning.
Användningsområden
  • Hantering av tunga laster, metallkanter
  • Avfallshantering: återvinning, sortering (glas, burkar, metallbitar)
  • Hantering av glasskivor, föremål med skarpa kanter
  • Hantering av plåt, skärning av torra, målade eller galvaniserade bitar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, standard KATEGORI III EN 388 : X543, EN 407
Manschettmaterial Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Beläggningsmaterial Latex
Färg Blue
Betyg för skärmotstånd ANSI A5
Exteriör finish Skrynkla
Hand Specific
Latexfri Nej
Material Cotton
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 10
Handske manschettstil Lång stickad handled
Liner material Naturgummi latex
Foder Naturgummi latex
Typ av palm 3/4 Doppad handflata
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Bra värme- och skärmotstånd