Läs mer
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler, 3x32-brunn
Produktkod. 31935273 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Total servicetäckning:
2 år
Inkluderar:
8-rörs Strip, Sustain
8-rörs remsa
Plaster som inte ingår
TriFlex-platta
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total servicetäckning Inkluderar
31935273 2 år TriFlex-platta
31783831 2 år Plaster som inte ingår
31935154 2 år 8-rörs Strip, Sustain
31935148 2 år 8-rörs remsa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31935273 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A40010789
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler är en högpresterande PCR-termisk cykler designad för exakt temperaturkontroll, reproducerbar förstärkning och flexibel genomströmning i forskningslaboratorier.
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler är en högpresterande PCR-termisk cykler designad för exakt temperaturkontroll, reproducerbar förstärkning och flexibel genomströmning i forskningslaboratorier. Thermal Cycler PowerFlex™ bygger vidare på den allmänt använda ProFlex™ PCR System-plattformen och inkluderar förbättrad termisk noggrannhet, snabbare ramphastigheter, flera blockkonfigurationer och moderna anslutningsfunktioner för att stödja högkapacitets- och fleranvändar-PCR-arbetsflöden.
PowerFlex™ Thermal Cycler finns i format med 96 brunnar och 3 x 32 brunnar. Systemet är lämpligt för ett brett spektrum av PCR-applikationer, inklusive kloning, genotypning, sekvensering, mutagenes, automatiseringsarbetsflöden och höggenomströmningsscreening.
PowerFlex™ Thermal Cyclers funktioner
  • Temperaturnoggrannhet på ±0,15 °C (35,99,9 – °C)
  • Jämnhet mellan brunnar på <0,4 °C vid 95 °C och <0,3 °C vid 72 °C
  • Maximal ramphastighet på 7,0 °C/s
  • VeriFlex™ Blockteknik för precis PCR-optimering
  • Oberoende blockkontroll (3 x 32-brunnsformat)
  • Simuleringsläge för protokollöverföring
  • 10,1-tums pekskärmsgränssnitt
  • Smart Help integrerad servicesupport
  • Kompatibilitet med fullkjolade, semi-kjolade och icke-kjolade PCR-plattor
Exakt termisk kontroll för reproducerbar PCR
PowerFlex™ Thermal Cycler är konstruerad för att uppfylla strikta krav på PCR-temperaturkontroll. Med ±0,15 °C temperaturnoggrannhet och tät jämnhet mellan brunnar stödjer systemet konsekvent förstärkning över hela blocket. Jämn uppvärmning och kylning hjälper till att minska variationen mellan brunnar, vilket är avgörande för jämförande analyser och höggenomströmningsflöden.
Den maximala ramphastigheten på 7,0 °C/s minskar den totala PCR-körtiden samtidigt som förstärkningsprestanda och dataintegritet bibehålls.
VeriFlex™ Blockteknik för PCR-optimering
PowerFlex™ Thermal Cycler använder Applied Biosystems™ VeriFlex™ Blocks-teknologi. Konfigurationen med 96 brunnar inkluderar upp till sex oberoende kontrollerade temperaturzoner över ett 30 °C-område. Användare kan definiera minimi- och maximumstemperaturer, välja en mittpunkt eller programmera individuella zontemperaturer.
Till skillnad från traditionella gradientblock som uppskattar mellanliggande temperaturer, möjliggör block direkt kontroll av definierade temperaturzoner, VeriFlex™ vilket möjliggör precis och reproducerbar PCR-optimering.
Konfigurationen med 3 x 32 brunnar inkluderar oberoende styrda block, vilket möjliggör att flera protokoll kan köras samtidigt.
Flexibla blockkonfigurationer
PowerFlex™ Thermal Cycler stödjer laboratorier med varierande genomströmningskrav:
  • 96-brunn, 0,2 ml blockformat
  • 3 x 32-brunnar, 0,2 ml blockformat med oberoende styrning
  • 2 x 384-brunnsformat med oberoende styrning (tillgänglig senare)
3 x 32-brunnsformatet möjliggör att 3 användare eller protokoll kan köras inom samma instrument. Denna konfiguration är särskilt lämplig för delade laboratorier, kärnanläggningar och arbetsflöden som kräver samtidig assay-utveckling eller flera användare.
Simuleringsläge för protokollöverföring
Simuleringsläge tillåter PowerFlex™ Thermal Cycler att emulera ramphastigheter och cyklingsbeteende från äldre Applied Biosystems termiska cyklare och utvalda konkurrerande system. Denna funktion hjälper till att minska eller eliminera behovet av protokollomoptimering vid övergång till ett nytt instrument.
Simuleringsläge stödjer arbetsflödeskontinuitet och förenklar instrumentuppgraderingar inom etablerade laboratorier.
Användargränssnitt och anslutning
PowerFlex™ Thermal Cycler har en 10,1-tums tunfilmstransistor (TFT) pekskärm med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt för protokollinstallation, redigering och övervakning.
Systemet inkluderar:
  • Inombords protokolllagring
  • USB Anslutning
  • Ethernet-anslutning
  • Valfri Wi-Fi anslutning med High-Power Applied Biosystems™ USB Wi-Fi Module (Cat. Nej. A26774)
Molnaktiverad anslutning via Connect Thermo Fisher™ Platform möjliggör fjärrstyrning av protokoll, schemaläggning och körövervakning.
Smart hjälp och servicestöd
Smart Help-funktionaliteten möjliggör direkt inskickande av teknisk support eller serviceförfrågningar från PowerFlex™ Thermal Cycler. Instrumentloggfiler och körhistorik kan bifogas automatiskt för att underlätta felsökning och påskynda lösning.
Serviceplaner finns tillgängliga för att stödja långsiktig instrumentprestanda, inklusive:
  • AB Reparationscenterservice
  • Snabbbytestjänst
  • Multiplex dynamisk temperaturverifiering (MDTV) och planerat underhåll
  • Kvalificeringstjänster (IQ/OQ)
Tillförlitlighet och hållbarhet
PowerFlex™ Termiska cykler tillverkas med komponenter som genomgår miljö- och mekanisk stresstestning för att stödja långsiktig tillförlitlighet.
Instrumentdesignen inkluderar hållbarhetsaspekter, inklusive minskad energiförbrukning genom viloläge, användning av återvunna material i utvalda komponenter och återvinningsbara komponenter i förpackningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Fast
Termisk noggrannhet ±0,15 °C
Reaktionsvolymintervall 1 till 100 μl
Innehåll och lagring MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnar PCR-platta
Termisk enhetlighet <0,4 °C
Kapacitet 3 x 32-brunnar
Spänning 100/240 V ±10 %
Högsta blockramphastighet 7 °C/s.
Visningstyp 10,1 tum LCD-pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Höjd (engelska) 10,1 tum
Djup (engelska) 20,2 tum
Höjd (metrisk) 25.7 cm
Garanti 2 år
Djup (metriskt) 51.3 cm
Termiskt område 0 °C till 100 °C
För användning med (applikation) Slutpunkt PCR
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Antal program 1000
Uppvärmt lock Ja
Kvantitet 1 st.
Total servicetäckning 2 år
Blockkonfigurationer 3 x 32-brunnar, 2-zons VeriFlex-block
Inkluderar TriFlex-platta
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.