Beskrivning
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler är en högpresterande PCR-termisk cykler designad för exakt temperaturkontroll, reproducerbar förstärkning och flexibel genomströmning i forskningslaboratorier. Thermal Cycler PowerFlex™ bygger vidare på den allmänt använda ProFlex™ PCR System-plattformen och inkluderar förbättrad termisk noggrannhet, snabbare ramphastigheter, flera blockkonfigurationer och moderna anslutningsfunktioner för att stödja högkapacitets- och fleranvändar-PCR-arbetsflöden.
PowerFlex™ Thermal Cycler finns i format med 96 brunnar och 3 x 32 brunnar. Systemet är lämpligt för ett brett spektrum av PCR-applikationer, inklusive kloning, genotypning, sekvensering, mutagenes, automatiseringsarbetsflöden och höggenomströmningsscreening.
PowerFlex™ Thermal Cyclers funktioner
- Temperaturnoggrannhet på ±0,15 °C (35,99,9 – °C)
- Jämnhet mellan brunnar på <0,4 °C vid 95 °C och <0,3 °C vid 72 °C
- Maximal ramphastighet på 7,0 °C/s
- VeriFlex™ Blockteknik för precis PCR-optimering
- Oberoende blockkontroll (3 x 32-brunnsformat)
- Simuleringsläge för protokollöverföring
- 10,1-tums pekskärmsgränssnitt
- Smart Help integrerad servicesupport
- Kompatibilitet med fullkjolade, semi-kjolade och icke-kjolade PCR-plattor
Exakt termisk kontroll för reproducerbar PCR
PowerFlex™ Thermal Cycler är konstruerad för att uppfylla strikta krav på PCR-temperaturkontroll. Med ±0,15 °C temperaturnoggrannhet och tät jämnhet mellan brunnar stödjer systemet konsekvent förstärkning över hela blocket. Jämn uppvärmning och kylning hjälper till att minska variationen mellan brunnar, vilket är avgörande för jämförande analyser och höggenomströmningsflöden.
Den maximala ramphastigheten på 7,0 °C/s minskar den totala PCR-körtiden samtidigt som förstärkningsprestanda och dataintegritet bibehålls.
VeriFlex™ Blockteknik för PCR-optimering
PowerFlex™ Thermal Cycler använder Applied Biosystems™ VeriFlex™ Blocks-teknologi. Konfigurationen med 96 brunnar inkluderar upp till sex oberoende kontrollerade temperaturzoner över ett 30 °C-område. Användare kan definiera minimi- och maximumstemperaturer, välja en mittpunkt eller programmera individuella zontemperaturer.
Till skillnad från traditionella gradientblock som uppskattar mellanliggande temperaturer, möjliggör block direkt kontroll av definierade temperaturzoner, VeriFlex™ vilket möjliggör precis och reproducerbar PCR-optimering.
Konfigurationen med 3 x 32 brunnar inkluderar oberoende styrda block, vilket möjliggör att flera protokoll kan köras samtidigt.
Flexibla blockkonfigurationer
PowerFlex™ Thermal Cycler stödjer laboratorier med varierande genomströmningskrav:
- 96-brunn, 0,2 ml blockformat
- 3 x 32-brunnar, 0,2 ml blockformat med oberoende styrning
- 2 x 384-brunnsformat med oberoende styrning (tillgänglig senare)
3 x 32-brunnsformatet möjliggör att 3 användare eller protokoll kan köras inom samma instrument. Denna konfiguration är särskilt lämplig för delade laboratorier, kärnanläggningar och arbetsflöden som kräver samtidig assay-utveckling eller flera användare.
Simuleringsläge för protokollöverföring
Simuleringsläge tillåter PowerFlex™ Thermal Cycler att emulera ramphastigheter och cyklingsbeteende från äldre Applied Biosystems termiska cyklare och utvalda konkurrerande system. Denna funktion hjälper till att minska eller eliminera behovet av protokollomoptimering vid övergång till ett nytt instrument.
Simuleringsläge stödjer arbetsflödeskontinuitet och förenklar instrumentuppgraderingar inom etablerade laboratorier.
Användargränssnitt och anslutning
PowerFlex™ Thermal Cycler har en 10,1-tums tunfilmstransistor (TFT) pekskärm med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt för protokollinstallation, redigering och övervakning.
Systemet inkluderar:
- Inombords protokolllagring
- USB Anslutning
- Ethernet-anslutning
- Valfri Wi-Fi anslutning med High-Power Applied Biosystems™ USB Wi-Fi Module (Cat. Nej. A26774)
Molnaktiverad anslutning via Connect Thermo Fisher™ Platform möjliggör fjärrstyrning av protokoll, schemaläggning och körövervakning.
Smart hjälp och servicestöd
Smart Help-funktionaliteten möjliggör direkt inskickande av teknisk support eller serviceförfrågningar från PowerFlex™ Thermal Cycler. Instrumentloggfiler och körhistorik kan bifogas automatiskt för att underlätta felsökning och påskynda lösning.
Serviceplaner finns tillgängliga för att stödja långsiktig instrumentprestanda, inklusive:
- AB Reparationscenterservice
- Snabbbytestjänst
- Multiplex dynamisk temperaturverifiering (MDTV) och planerat underhåll
- Kvalificeringstjänster (IQ/OQ)
Tillförlitlighet och hållbarhet
PowerFlex™ Termiska cykler tillverkas med komponenter som genomgår miljö- och mekanisk stresstestning för att stödja långsiktig tillförlitlighet.
Instrumentdesignen inkluderar hållbarhetsaspekter, inklusive minskad energiförbrukning genom viloläge, användning av återvunna material i utvalda komponenter och återvinningsbara komponenter i förpackningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Fast |
| Termisk noggrannhet | ±0,15 °C |
| Reaktionsvolymintervall | 1 till 100 μl |
| Innehåll och lagring | MicroAmp Optisk 96-brunnsreaktionsplatta |
| Termisk enhetlighet | <0,4 °C |
| Kapacitet | 96-brunnar |
| Spänning | 100/240 V ±10 % |
| Högsta blockramphastighet | 7 °C/s. |
| Visningstyp | 10,1 tum LCD-pekskärm |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.