Läs mer
WLD Tec™ Powerjet 2 spännpistol
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratoriegasbrännare |
| Gastyp | Flytande gas, Naturgas |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologi eller biotekniska områden |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flytande gas) |
| Vikt (metrisk) | 500 g |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |