Läs mer
WLD Tec™ Powerjet spännpistol
Produktkod. 10387442
Change view
Höjd (metrisk):
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10387442 180 mm Varje
1 options
Produktkod. 10387442 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 6.005.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4468.60 SEK
    3204.84 SEK / Paket med 1
    Save 1263.76 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Laboratoriegasbrännare
Längd (metrisk) 150 mm
För användning med (applikation) Mikrobiologi eller biotekniska områden
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar Gaspatronadapter
Max. Temperatur (metrisk) 1350 °C
Vikt (metrisk) 300 g
Bredd (metrisk) 150 mm