Läs mer
Invitrogen™ PowerLoad™ Koncentrat, 100X
Produktkod. 10429993
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
10429993 5 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10429993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P10020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 SEK
    1654.65 SEK / 5ml
    Save 105.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PowerLoad™ Koncentrat, 100X
PowerLoad™ är en optimerad formulering av nonjoniska, Pluronic™ ytaktiva polyoler för solubilisering av vattenolösliga färgämnen och andra material i fysiologiska medier. Dessa ytaktiva ämnen, till exempel Pluronic™ F-127, har använts för att hjälpa till att dispergera acetoximetyl (AM) estrar av fluorescerande jonindikatorer såsom fluo-4, fura-2, indo-1, fluo-3 och SBFI; de verkar behövas för att ladda andra färgämnen (t.ex. SBFI-AM eller PBFI-AM). Användningen av PowerLoad™ är valfritt med rödskiftade kalciumindikatorer och andra AM-esterfärgämnen med hög molekylvikt, och kan också vara användbar för att dispergera andra lipofila prober. Koncentrationen av Pluronic™ ytaktiva ämnen i PowerLoad™ är mindre än 0,2 %. PowerLoad™ är effektiv i kombination med vattenlöslig probenecid (P36400) för att underlätta laddning av AM-esterfärgämnen och kvarhållning i celler som aktivt extruderar den deacetylerade formen genom anjonpumpar. Tillsammans möjliggör dessa reagens maximal laddning av färgämnen med ett minimum av ansträngning i både bildbehandling och högkapacitetsscreening (HTS) applikationer. Lämpliga kontroller bör utföras för att säkerställa detta PowerLoad™ förändrar inte cellens membranegenskaper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 ml