Läs mer
Brady™ PowerMark™ Märkningstejp i polyester Produktkod.: 11502675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 SEK
    3217.84 SEK / Varje
    Spara 387.16 SEK
    10% Av
Brady™ PowerMark™ Märkningstejp i polyester
Produktkod. 11502675
Gult, 177.8 mm, Varje
Färg:
Genomskinlig
Gult
Orange
Vitt
Bredd (metrisk):
101.6 mm
152.4 mm
177.8 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11502675
Brand: Brady™ 013574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 SEK
    3217.84 SEK / Varje
    Spara 387.16 SEK
    10% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PowerMark™ Polyesteretiketttejp för märkning av rostfritt stål och släta ytor. Passar bäst på mycket släta ytor och idealisk för montering på styva paneler. B-569 fäster på släta ytor med samma hållbarhet som B-595.
  • För märkning av rostfritt stål och släta ytor.
  • Passar bäst på mycket släta ytor och idealisk för montering på styva paneler.
  • B-569 fäster på släta ytor med samma hållbarhet som B-595.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Beskrivning BBP85 Tejp - B-569 178 mm Gul
Typ av lim Permanent akryl, Tryckkänslig
Beläggning None
Färg Gult
Avsluta Gloss
Formatera Continuous
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, Rör- och ventilmärkning
För användning med (utrustning) BBP85, PowerMark Industriell skylt- och etikettskrivare
Glans 80 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Programvarutyp MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Draghållfasthet 45 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (LxB) 15.24 m x 177.80 mm
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 177.8 mm
Alternativt artikelnummer B85-178x15M-569-YL
Produkttitel
Brady™ PowerMark™ Märkningstejp i polyester >