Läs mer
Brady™ PowerMark™ Märkningstejp i polyester
Färg:
Genomskinlig
Gult
Orange
Vitt
Bredd (metrisk):
101.6 mm
152.4 mm
177.8 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- För märkning av rostfritt stål och släta ytor.
- Passar bäst på mycket släta ytor och idealisk för montering på styva paneler.
- B-569 fäster på släta ytor med samma hållbarhet som B-595.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Beskrivning | BBP85 Tejp - B-569 100 mm Orange |
| Typ av lim | Permanent akryl, Tryckkänslig |
| Beläggning | None |
| Färg | Orange |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Continuous |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur