Läs mer
Brady™ PowerMark™ Reflekterande etiketttejp
Produktkod. 11522715 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
178 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11522715 250 mm Varje
11502715 100 mm Varje
11512715 178 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11522715 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 013647
I lager
Materialets reflekterande kvalitet gör PowerMark™ Reflekterande etiketttejp idealisk för att läsa etiketter i svagt ljus (med ficklampor).
  • Materialets reflekterande kvalitet gör det idealiskt för att läsa etiketter i svagt ljus (med ficklampor).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass 1, Fed. Spec. LS– 300
Beskrivning BBP85 Tejp - 250 mm Orange Reflex
Typ av lim Permanent akryl
Färg Orange
Avsluta Glans
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) BBP85, PowerMark Industriell skylt- och etikettskrivare
Glans 100 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Livslängd 1 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Programvarutyp MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Draghållfasthet PSTC-31: 10 pund/tum. (175 N/100 mm)
Tjocklek (engelska) 0,0055 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Mått (L x B) 10 m x 250 mm
Längd (engelska) 33 ft.
Längd (metrisk) 10 m
Bredd (engelska) 9,84 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Alternativt artikelnummer B85-250x10M-584-ELLER