Läs mer
Brady™ PowerMark™ Reflekterande vinyletiketttejp
Produktkod. 11592675 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
101,6 mm
177,8 mm
254 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11592675 177,8 mm Varje
11562675 101,6 mm Varje
11522685 254 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11592675 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 013585
Beräknad leverans: 30-11-2026
Materialets reflekterande kvalitet gör PowerMark™ Reflekterande vinylmärkningstejp idealisk för att läsa etiketter i svagt ljus (med ficklampor).
  • Materialets reflekterande kvalitet gör det idealiskt för att läsa etiketter i svagt ljus (med ficklampor).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Typ 1 (Fed. Spec. LS-300)
Beskrivning BBP85 Tejp - 178 mm silver Reflex
Typ av lim Permanent akryl
Färg Silver
Avsluta Glans
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) BBP85, PowerMark Industriell skylt- och etikettskrivare
Glans 100 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Livslängd 1 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Programvarutyp MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Draghållfasthet PSTC-31: 20 lb./tum. (350 N/100 mm)
Tjocklek (engelska) 0,0055 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Mått (L x B) 10.06 m x 177.8 mm
Längd (engelska) 33 ft.
Längd (metrisk) 10.06 m
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 177,8 mm
Alternativt artikelnummer B85-178x10M-584-SV