Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ PowerMark™ Vinylmärkningstejp
Brady™ PowerMark™ Vinylmärkningstejp
Produktkod. 11522695 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
15,24 mx 101,6 mm
15,24 mx 152,4 mm
15,24 mx 203,20 mm
15,24 mx 254 mm
Färg:
Blått
Brun
Grå
Guld
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
43 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | Färg | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11522695 | 15,24 mx 152,4 mm | Blått | Varje |
| 11552695 | 15,24 mx 152,4 mm | Svart | Varje |
| 11502645 | 15,24 mx 101,6 mm | Svart | Varje |
| 11532655 | 15,24 mx 203,20 mm | Svart | Varje |
| 11542705 | 15,24 mx 254 mm | Svart | Varje |
| 11572635 | 15,24 mx 101,6 mm | Blått | Varje |
| 11502655 | 15,24 mx 203,20 mm | Blått | Varje |
| 11512705 | 15,24 mx 254 mm | Blått | Varje |
| 11532645 | 15,24 mx 101,6 mm | Brun | Varje |
| 11562655 | 15,24 mx 203,20 mm | Brun | Varje |
| 11582695 | 15,24 mx 152,4 mm | Brun | Varje |
| 11572705 | 15,24 mx 254 mm | Brun | Varje |
| 11562695 | 15,24 mx 152,4 mm | Guld | Varje |
| 11542655 | 15,24 mx 203,20 mm | Guld | Varje |
| 11512645 | 15,24 mx 101,6 mm | Guld | Varje |
| 11552705 | 15,24 mx 254 mm | Guld | Varje |
| 11582635 | 15,24 mx 101,6 mm | Klart | Varje |
| 11532695 | 15,24 mx 152,4 mm | Klart | Varje |
| 11512655 | 15,24 mx 203,20 mm | Klart | Varje |
| 11522705 | 15,24 mx 254 mm | Klart | Varje |
| 11522645 | 15,24 mx 101,6 mm | Grå | Varje |
| 11572695 | 15,24 mx 152,4 mm | Grå | Varje |
| 11552655 | 15,24 mx 203,20 mm | Grå | Varje |
| 11562705 | 15,24 mx 254 mm | Grå | Varje |
| 11542695 | 15,24 mx 152,4 mm | Orange | Varje |
| 11592635 | 15,24 mx 101,6 mm | Orange | Varje |
| 11522655 | 15,24 mx 203,20 mm | Orange | Varje |
| 11542645 | 15,24 mx 101,6 mm | Lila | Varje |
| 11532705 | 15,24 mx 254 mm | Orange | Varje |
| 11592695 | 15,24 mx 152,4 mm | Lila | Varje |
| 11572655 | 15,24 mx 203,20 mm | Lila | Varje |
| 11582705 | 15,24 mx 254 mm | Lila | Varje |
| 11562635 | 15,24 mx 101,6 mm | Rött | Varje |
| 11512695 | 15,24 mx 152,4 mm | Rött | Varje |
| 11592645 | 15,24 mx 203,20 mm | Rött | Varje |
| 11502705 | 15,24 mx 254 mm | Rött | Varje |
| 11542635 | 15,24 mx 101,6 mm | Vitt | Varje |
| 11572645 | 15,24 mx 203,20 mm | Vitt | Varje |
| 11552645 | 15,24 mx 152,4 mm | Vitt | Varje |
| 11582655 | 15,24 mx 254 mm | Vitt | Varje |
| 11552635 | 15,24 mx 101,6 mm | Gult | Varje |
| 11562645 | 15,24 mx 152,4 mm | Gult | Varje |
| 11582645 | 15,24 mx 203,20 mm | Gult | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11522695
Supplier
Brady™
Supplier No.
013602
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Add to basket
432.77 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
- B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur, som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Beskrivning | BBP85 Tejp - Vinyl 150 mm Blå |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Blått |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| För användning med (applikation) | Komponent- och utrustningsmärkning, Elmärkning, Anläggningsidentifiering, Golvmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Lagermärkning |
| För användning med (utrustning) | BBP85, PowerMark Industriell skylt- och etikettskrivare |
| Glans | 60° 50 Gardner-enheter |
| Etiketter per rad | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40° C |
| Antal per förpackning | 1 rulle/låda |
| Kvantitet | 1 st |
| Programvarutyp | MarkWare |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +180 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +82 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,004 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Mått (L x B) | 15,24 mx 152,4 mm |
| Längd (engelska) | 50 ft. |
| Längd (metrisk) | 15.24 m |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 152.4 mm |
| Alternativt artikelnummer | B85-150x15M-595-BL |
| Show More Show Less |