Läs mer
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp
Produktkod. 15828481 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
2,4 tum TFT-LCD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
15828481 2,4 tum TFT-LCD Varje
1 options
Produktkod. 15828481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9905.00 SEK
    9296.49 SEK / Paket med 1
    Save 608.51 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp är en strömkälla designad för praktiskt taget alla högströmselektroforesapplikationer.
  • 5 par utgångar
  • Högre strömutgångskapacitet är perfekt för elektroblottingenheter med högintensiva plattelektroder, särskilt Cleaver Scientific omniBLOT maxi, VS20 WAVE och semi-torra blotting-system.
  • Elektroöverföringar kan utföras som tidsstyrda körningar i konstant eller programmerbart läge för att förhindra överhettning och buffertutarmning.
  • En körtid som kan förlängas till maximalt 999 minuter i konstant läge är också användbar för överföringar över natten vid konstant låg ström i trådelektrodsystem.
  • Delar det inbyggda protokollet och konstanta parameterfunktioner för de andra PowerPro-modellerna.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Elektroblottingenheter med högintensiva plattelektroder
Timer Konstantläge: 9999 (min.) med larm Programmerbart läge: 999 (min.) med larm
Visa 2,4 tum TFT-LCD
Spänning 100 till 240 V märkt, 5 till 300 V utgång, 1 V steg
Wattal 300 w effekt, 1 w steg
Amperage 10 till 3000 mA utgång, 10 mA steg