Läs mer
Fisherbrand™ PowerPro 300
Produktkod. 15818481 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spänning:
100-240 V växelström (~)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15818481 100-240 V växelström (~) Varje
1 options
Produktkod. 15818481
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PowerPro 300 är en mångsidig multifunktionell strömkälla som lämpar sig för ett brett spektrum av elektroforestillämpningar. Vid 300V, 700mA och 150W har PowerPro 300 nästan dubbelt så mycket strömstyrka och effekt som den marknadsledande motsvarande enheten.
  • Lämplig för användning med horisontella elektroforessystem och omniPAGE Mini vertikala elektroforessystem
  • Inbyggda förinställda protokoll och möjlighet för användare att skapa och spara protokoll för sina egna system
  • En 2,4 in. TFT-LCD-skärm visar de aktuella körparametrarna
  • Tillåter användaren att bläddra i förinställda och sparade protokoll
  • Kan drivas med konstant spänning, konstant ström eller konstant effekt och kan lagra upp till 30 program med upp till 6 steg vardera
  • Bekväm paus/återuppta-knapp gör att varje körning tillfälligt kan stoppas för inspektion av gelen och startas om från samma position
Specifikationer
Nuvarande 1 till 700 mA / 1 mA
För användning med (applikation) Rutinmässiga elektroforestillämpningar
Timer Konstantläge: 9999 (min.) med larm Programmerbart läge: 999 (min.) med larm
Typ Strömförsörjning
Visa 2,4 tum TFT-LCD
Max. Spänning 300 V
Spänning 100-240 V växelström (~)