Läs mer
Fisherbrand™ PowerPro 500
Produktkod. 15838481 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
2,4 tum TFT-LCD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
15838481 2,4 tum TFT-LCD Varje
1 options
Produktkod. 15838481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10010.00 SEK
    9391.27 SEK / Paket med 1
    Save 618.73 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Fisherbrand™ PowerPro 500 är ett utmärkt nätaggregat för allmänt bruk som passar det bredaste utbudet av elektroforesapplikationer och kan köra så många som fyra enheter under en konstant eller programmerbar inställning.
  • Perfekt för horisontell eller vertikal elektrofores
  • Rigorösa inbyggda säkerhetsmekanismer
  • Dubbel spänningskompatibilitet
  • 5 par uttag
  • Den har kapacitet att lagra upp till 30 programmerade filer, var och en med 6 steg.
  • Perfekt för tekniker som drar nytta av subtila och gradvisa stegvisa förändringar i de elektriska parametrarna allt eftersom körningen fortskrider, såsom DGGE och storformat vertikal PAGE med Cleaver Scientific VS20-DGGE och WAVE system.
  • Inbyggda förinställda protokoll från att köra vart och ett av Cleaver ’Scientifics elektroforessystem
  • Användare kan skapa och spara protokoll för sina egna system.
  • A 2.4” TFT-LCD-skärmen visar aktuella körparametrar och låter användaren bläddra i förinställda och sparade protokoll.
  • Kan drivas med konstant spänning, konstant ström eller konstant effekt. Den bekväma paus-/återuppta-knappen gör att varje körning tillfälligt kan stoppas för inspektion av gelen och startas om från samma position.
Specifikationer
För användning med (applikation) Brett utbud av elektroforesapplikationer
Timer Konstantläge: 9999 (min.) med larm Programmerbart läge: 999 (min.) med larm
Visa 2,4 tum TFT-LCD
Spänning 100 till 240 V märkt, 5 till 500 V utgång, 1 V steg
Wattal 300 w effekt, 1 w steg
Amperage 1 till 800 mA utgång, 1 mA steg