Läs mer
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green mastermix för qPCR
Produktkod. 15310939 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 15310939
Brand: Applied Biosystems™ A25778
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förformulerad, optimerad, universell 2X mastermix för PCR-arbetsflöden i realtid.
Tillsammans med användarlevererade primeruppsättningar och mall, PowerUp™ SYBR™ Green mastermix är designad för att amplifiera mål för exakt genuttrycksanalys.
  • En dubbel varmstartsmekanism för utmärkt specificitet
  • Mycket reproducerbara CT över ett brett dynamiskt område
  • Inkludering av UDG för att förhindra överföringskontamination
  • Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar
  • Kompatibilitet med de flesta qPCR-instrument i realtid
Exceptionell specificitet med dubbel varmstartmekanism:
  • Specificitet är avgörande för att få högkvalitativa data i SYBR™ Green-reaktioner och kan förbättras genom kontroll av Taq DNA-polymeraset vid lägre temperaturer innan stringent primerbindning
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix använder Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasenzymet som kombinerar två unika varmstarts-mekanismer för att hjälpa till att kontrollera dess aktivitet och för att förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer.
  • I ett experiment som utvärderade 24 olika primeruppsättningar, PowerUp™ SYBR™ Green mastermix genererade enskilda smältkurvor 100 % av tiden, i överensstämmelse med mycket specifik amplifiering
Snäv reproducerbarhet i CT över ett brett dynamiskt område:
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix visar utmärkt reproducerbarhet över ett brett dynamiskt område för en mängd olika testade mål
  • Dessutom ger denna mastermix effektiv amplifiering över 6 loggar av ingående prov
  • Till skillnad från konkurrentblandningar som kan uppvisa hämning vid höga cDNA-ingångar och låga korrelationskoefficienter över ett dynamiskt intervallexperiment, bibehålls PowerUp™ SYBR™ Green mastermix-effektiviteten över hela det dynamiska området för att hjälpa till att leverera maximalt förtroende för datakvalitet
UDG ingår för kontroll av överföringskontamination:
  • Inkluderandet av uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix möjliggör nedbrytning av alla tidigare amplifierade PCR-produkter, vilket hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner och möjliga falska positiva
Stabilitet av förmonterade reaktioner:
  • Den tighta kontrollen av Dual-Lock™ Taq DNA-polymeras i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix gör att reaktioner kan monteras upp till 72 timmar före cykling utan att påverka data
  • Denna konsekvens tillåter användare att ha förtroende och flexibilitet i användningen av PowerUp™ SYBR™ Green mastermix över många arbetsflödesscenarier1
Bred instrumentkompatibilitet:
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix kan användas i antingen standard- eller snabbcykelläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument2
  • Den är också kompatibel med Bio-Rad IQ ™5 och CFX96™ /CFX384™ system, Roche LightCycler™ LC480 och Stratagene™ MX3005P™-system
  • För optimala resultat är rekommenderade primerkoncentrationer 300 till 800 nM
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X-blandningen innehåller SYBR Green-färgämne, Dual-Lock Taq DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP/dTTP-blandning, värmelabil UDG, ROX-passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 10 x 5 ml tub, tillräckligt för 5000 20-μl-reaktioner (10 μl mastermix per reaktion).
Förvara vid 2 –8 °C  i mörker.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Polymeras Dual-Lock Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Multiplexförmåga Single-plex
Passiv referensfärg ROX (Pre-mixed)
Produktlinje PowerUP , SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 10 x 5 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 5000 reaktioner av 20 μl
Målspecificitet cDNA or gDNA only
För användning med (applikation) Genuttryck
Termostabilitet 72 hr., Assembled Reaction
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 10 x 5 mL
Inkluderar dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium